Learn More
1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol d2, + 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582071 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10582071 1 g 1 g
10135353 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10582071 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 278800010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38701-74-5
Fórmula molecular C3H2F6O
Peso molecular (g/mol) 170.05
Número MDL MFCD00037559
Clave InChI BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N
PubChem CID 2724852
Nombre IUPAC 2-deuterio-2-deuteriooxi-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropano
SMILES [2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol-d2
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99+ atom% D
Densidad 1.6400g/mL
Deuterio (D) 99,0% mín
Cantidad 1 g
Fórmula lineal CF3CD(OD)CF3
Sinónimo 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro 2-2h propan-2-2h ol, hexafluoro 2 h propan-2-2 h ol, hexafluoro 2h propan-2-2h ol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2 hfip-d2, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 99 atom % d
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.05
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol-d2
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.