Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol, > 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11423801 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423801 25 mL 25 ml
11413801 5 mL -
11433801 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11423801 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215124525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.30€
    84.00€ / 25 ml
    Ahorro 12.30€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
El 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-isopropanol es un disolvente especial eficaz para solubilizar una amplia gama de polímeros, incluidos aquellos que no son solubles en los disolventes orgánicos más comunes.
  • El 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-isopropanol es un disolvente especial eficaz para solubilizar una amplia gama de polímeros, incluidos aquellos que no son solubles en los disolventes orgánicos más comunes, como:
    • Poliamidas, poliacrilonitrilos, poliacetales, poliésteres (por ejemplo, poliglicólido) y policetonas.
  • También se ha encontrado uso en bioquímica para solubilizar péptidos y monomerizar.β agregados de proteínas en láminas.
  • Se puede utilizar como ácido en tampones volátiles para HPLC de pares iónicos (espectrometría de masas de ácidos nucleicos).
  • Se utilizó 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol para preparar polímeros de metacrilato funcionalizados con hexafluoroalcohol para materiales litográficos/nanomodelados.
CAS 29463-77-2
Fórmula molecular C3H2F6O
Peso molecular (g/mol) 168.038
Clave InChI BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-isopropanol
Nombre de nota Para análisis de GC
Color Incolora
Densidad 1.62 g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Cantidad 25 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.04
Porcentaje de pureza 0.9969
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.