Learn More
Sesquihidrato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoroacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10591491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10591491 25 g Frasco de plástico 25 GR
1 options
Código de producto. 10591491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269970250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone sesquihydrate
Nombre de nota 98%
CAS 13098-39-0
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 18°C to 21°C
Color De ámbar a amarillo
Densidad 1.6900g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular 1·5 H2O
Índice de refracción 1.3060 to 1.311
Número MDL MFCD06800792
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.69
Sinónimo hexafluoroacetone sesquihydrate, unii-cu1noz8ps6, ccris 4653, acetone, hexafluoro-, sesquihydrate, hexafluoro-2-propanone sesquihydrate, cu1noz8ps6, 2-propanone, hexafluoro-, sesquihydrate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroacetone sesquihydrate, 2-propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, hydrate 2:3, hexafluoroacetone 1.5-hydrate
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Clave InChI VAIZVCMDJPBJCM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F.C(=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F.O.O.O
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ona; trihidrato
Peso molecular (g/mol) 193.05
PubChem CID 3032602
Viscosidad 0.67 mPa.s (38°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone sesquihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.