Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, TRC
Código de producto. 17992775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17992775 25 g 25 g
17952775 500 g 500 g
17912345 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29388025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 920-66-1
Fórmula molecular C3 H2 F6 O
Peso molecular (g/mol) 168.04
Sinónimo 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane-2-ol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropanol, 2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethanol, Bis(trifluoromethyl)methanol, HFIP, Hexafluoroisopropanol, Hexafluoroisopropyl alcohol, NSC 96336, 2H-Perfluoro-2-propanol
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol
SMILES OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.001