Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, grado LC-MS, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol |
| Punto de fusión | de -4 °C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1,596g/mL a 25 °C |
| Punto de ebullición | de 59 °C |
| Envase | Ampolla |
| Fórmula lineal | (CF3)2CHOH |
| Índice de refracción | n20/D 1.275 |
| Cantidad | 10 x 1 mL |
| Número UN | UN3265 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol