Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol d2, 98 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 x 1g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326079 5 x 1g 5 g
11314338 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11326079 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042291.46
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 38701-74-5 | C3H2F6O | 170.05 g/mol
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d{2} is a stable isotope used for biochemical research. It is also used as an intermediate in chemical research and in pharmaceutics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38701-74-5
Fórmula molecular C3H2F6O
Peso molecular (g/mol) 170.05
Número MDL MFCD00037559
Clave InChI BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N
PubChem CID 2724852
SMILES [2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d2
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.60 g/mL
Envase Ampollas pregraduadas
Sensibilidad Sensible a la humedad
Cantidad 5 x 1g
Punto de fusión −4 °C
Punto de ebullición de 59 °C
Número UN UN1760
Sinónimo 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro 2-2h propan-2-2h ol, hexafluoro 2 h propan-2-2 h ol, hexafluoro 2h propan-2-2h ol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2 hfip-d2, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 99 atom % d
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Nombre IUPAC Hexafluoro(²H)propano-2-(²H)ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.05
Porcentaje de pureza 98%