Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440713 25 g 25 g
11430713 5 g 5 g
11450713 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11440713 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12747.14
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 920-66-1 | C3H2F6O | 168.038 g/mol
El 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol se utiliza en la preparación de polímeros de metacrilato con grupo funcional de hexafluoroalcohol para materiales litográficos/nanocompuestos. Desempeña una labor importante en las reacciones de Friedel-Crafts gracias a su polaridad y su alto poder ionizante. Se emplea en la preparación de muestras para GCMS. También cataliza la epoxidación de cicloocteno y 1-octeno con peróxido de hidrógeno. Se utiliza como disolvente para muchas reacciones y para disolver péptidos. También se emplea para producir productos químicos de alta calidad, como surfactantes fluorados, emulsionantes fluorados y medicamentos fluorados. Se usa como limpiador en la industria electrónica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol se utiliza en la preparación de polímeros de metacrilato con grupo funcional de hexafluoroalcohol para materiales litográficos/nanocompuestos. Desempeña una labor importante en las reacciones de Friedel-Crafts gracias a su polaridad y su alto poder ionizante. Se emplea en la preparación de muestras para GCMS. También cataliza la epoxidación de cicloocteno y 1-octeno con peróxido de hidrógeno. Se utiliza como disolvente para muchas reacciones y para disolver péptidos. También se emplea para producir productos químicos de alta calidad, como surfactantes fluorados, emulsionantes fluorados y medicamentos fluorados. Actúa como limpiador en la industria electrónica.
Solubilidad
Miscible con agua, cloroformo, éter y acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, aluminio, cinc y metales alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 920-66-1
Fórmula molecular C3H2F6O
Peso molecular (g/mol) 168.038
Número MDL MFCD00011651
Clave InChI BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Punto de fusión -4°C
Densidad 1.619
Punto de ebullición 59°C to 60°C
Fórmula lineal CF3CH(OH)CF3
Índice de refracción 1.275
Cantidad 25 g
Número UN UN1760
Beilstein 1841007
Información de solubilidad Miscible with water,chloroform,ether and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.04
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,1,3,3,3,-Hexafluoropropan-2-ol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302+H332-Nocivo en caso de ingestión o inhalación
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..