Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, 99,9 %, para espectroscopia, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10387342 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10387342 10 g Frasco de vidrio 10 g
10359032 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10387342 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 293410100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 920-66-1 | C3H2F6O | 168.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 920-66-1
Número MDL MFCD00011651
Clave InChI BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Absorbancia (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.009 max. at 240nm, 0.046 max. at 200nm, 0.097 max. at 195nm, 0.301 max. at 190nm
% mín. CAS 99.85
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -4.0°C
Densidad 1.5960g/mL
Punto de ebullición 59.0°C
Temperatura de inflamación >100°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.85% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H2F6O
Fórmula lineal (CF3)2CHOH
Índice de refracción 1.2740 to 1.2770
Cantidad 10 g
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Gravedad específica 1.596
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (25°C)
Peso molecular (g/mol) 168.04
Viscosidad 1.65 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.04
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Espectroscopia
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.