Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, 99,9 %, para espectroscopia, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10359032 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10359032 50 g Frasco de vidrio 50 g
10387342 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10359032 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 293410500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00€
    553.65€ / 50 g
    Ahorro 101.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 920-66-1 | C3H2F6O | 168.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 920-66-1
Número MDL MFCD00011651
Clave InChI BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Absorbancia (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.009 max. at 240nm, 0.046 max. at 200nm, 0.097 max. at 195nm, 0.301 max. at 190nm
% mín. CAS 99.85
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -4.0°C
Densidad 1.5960g/mL
Punto de ebullición 59.0°C
Temperatura de inflamación >100°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.85% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H2F6O
Fórmula lineal (CF3)2CHOH
Índice de refracción 1.2740 to 1.2770
Cantidad 50 g
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Gravedad específica 1.596
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (25°C)
Peso molecular (g/mol) 168.04
Viscosidad 1.65 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.04
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Espectroscopia
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.