Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, 99,8 %, para síntesis de péptidos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10245231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambia vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Dimensione della confezione:
100 ml
Codice prodotto. Cantidad Envase Dimensione della confezione
10245231 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10245231 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 354861000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00€
    861.65€ / 100 ml
    Ahorro 153.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
CAS 920-66-1
% mín. CAS 99.75
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -4.0°C
Densidad 1.5960g/mL
Punto de ebullición 59.0°C
Temperatura de inflamación >100°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H2F6O
Fórmula lineal (CF3)2CHOH
Índice de refracción 1.2740 to 1.2770
Número MDL MFCD00011651
Cantidad 100 mL
Residuos después de la evaporación 0.0005% max.
Gravedad específica 1.596
Sinónimo 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (25°C)
Clave InChI BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 168.04
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
Viscosidad 1.65 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.04
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Para síntesis de péptidos
Forma física Líquido
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.