Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, +99,5 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10706191 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
2.50 KG
25 g
5 g
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10706191 100 g Frasco de vidrio 100 g
10501971 5 g Frasco de vidrio 5 g
10205200 25 g Frasco de vidrio 25 g
10499623 500 g Frasco de vidrio 500 GR
15284634 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10706191 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 147541000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00€
    254.65€ / 100 g
    Ahorro 45.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 920-66-1 | C3H2F6O | 168.038 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 920-66-1
Número MDL MFCD00011651
Clave InChI BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
% mín. CAS 99.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -4,0 °C
Color Incolora
Densidad 1.5960g/mL
Punto de ebullición 59.0°C
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H2F6O
Fórmula lineal (CF3)2CHOH
Índice de refracción 1.2740 to 1.2770
Cantidad 100 g
Número UN 3265
Gravedad específica 1.596
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (25°C).
Peso molecular (g/mol) 168.038
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.04
Presión de vapor 102mmHg at 20°C
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Pure
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.