Learn More
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metoxipropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-propane |
| CAS | 13171-18-1 |
| Fórmula molecular | C4 H4 F6 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane, Propane, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy- (9CI, ACI), 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane (ACI), Ether, methyl 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl (8CI), 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methyl ether, 1-(Trifluoromethyl)-2,2,2-trifluoroethyl methyl ether, 1-Methoxy-1-trifluoromethyl-2,2,2-trifluoroethane, 356mmzEβγ, Bis(trifluoromethyl)methyl methyl ether, Hexafluoroisopropyl methyl ether, HFE 356mmz, Iso-flurothyl, Isoindoklon, Methyl 1-(trifluoromethyl)-2,2,2-trifluoroethyl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4F6O/c1-11-2(3(5,6)7)4(8,9)10/h2H,1H3 |
| SMILES | COC(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metoxipropano |
| Peso molecular (g/mol) | 182.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0166 |