Learn More
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metoxipropano, TRC
Código de producto. 30408072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408072 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30408072 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH291015100MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-propane
CAS 13171-18-1
Fórmula molecular C4 H4 F6 O
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane, Propane, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy- (9CI, ACI), 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane (ACI), Ether, methyl 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl (8CI), 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methyl ether, 1-(Trifluoromethyl)-2,2,2-trifluoroethyl methyl ether, 1-Methoxy-1-trifluoromethyl-2,2,2-trifluoroethane, 356mmzEβγ, Bis(trifluoromethyl)methyl methyl ether, Hexafluoroisopropyl methyl ether, HFE 356mmz, Iso-flurothyl, Isoindoklon, Methyl 1-(trifluoromethyl)-2,2,2-trifluoroethyl ether
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4F6O/c1-11-2(3(5,6)7)4(8,9)10/h2H,1H3
SMILES COC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metoxipropano
Peso molecular (g/mol) 182.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0166