Learn More
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metoxipropano, Mikromol™
Código de producto. 17904316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17904316 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17904316 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3315.020100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metoxipropano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-propane
CAS 13171-18-1
Nombres de analitos o componentes 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-propane
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H4 F6 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 0Sevoflurane Related Compound B, Sevoflurane Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4F6O/c1-11-2(3(5,6)7)4(8,9)10/h2H,1H3
SMILES COC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metoxipropano
Peso molecular (g/mol) 182.06
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182,0166 g/mol