Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(fluorometoxi)propano, TRC
Código de producto. 30136079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136079 5 g 5 g
30008797 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30136079 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2910505G
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28523-86-6
Fórmula molecular C4 H3 F7 O
Peso molecular (g/mol) 200.05
Sinónimo Sevoflurane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(fluoromethoxy)propane, Ether, fluoromethyl 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl (8CI), 347mmzEβγ, Fluoromethyl 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl ether, Fluoromethyl 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether, Fluoromethyl 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl ether, MR 6S4, R-E 347, Sevocris, Sevoflo, Sevofluran, Sevoflurane, Sevofrane, Sevorane, Ultane
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2(fluorometoxi)propano
SMILES FCOC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Sevoflurane
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3F7O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0072