Learn More
1,1,1,3,11,13,13,13-octaclorotridecano, TRC
Código de producto. 30008322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008322 25 mg 25 miligramos
30007197 5 mg 5 miligramos
30007276 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008322 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23361325MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865306-24-7
Fórmula molecular C13 H20 Cl8
Peso molecular (g/mol) 459.92
Sinónimo Tridecane, 1,1,1,3,11,13,13,13-octachloro- (9CI, ACI), 1,1,1,3,11,13,13,13-Octachlorotridecane (ACI)
Nombre IUPAC 1,1,1,3,11,13,13,13-octaclorotridecano
SMILES ClC(CCCCCCCC(Cl)CC(Cl)(Cl)Cl)CC(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,11,13,13,13-Octachlorotridecane
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20Cl8/c14-10(8-12(16,17)18)6-4-2-1-3-5-7-11(15)9-13(19,20)21/h10-11H,1-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.9073