Learn More
1,1,1,3,10,11-Hexacloroundecano, TRC
Código de producto. 30012475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012475 5 mg 5 miligramos
30010749 25 mg 25 miligramos
30004255 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2947935MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 601523-28-8
Fórmula molecular C11 H18 Cl6
Peso molecular (g/mol) 362.98
Sinónimo Undecane, 1,1,1,3,10,11-hexachloro- (9CI, ACI), 1,1,1,3,10,11-Hexachloroundecane (ACI)
Nombre IUPAC 1,1,1,3,10,11-hexacloroundecano
SMILES ClCC(Cl)CCCCCCC(Cl)CC(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,10,11-Hexachloroundecane
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18Cl6/c12-8-10(14)6-4-2-1-3-5-9(13)7-11(15,16)17/h9-10H,1-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.954