Learn More
1,1,1,2-tetracloroetano, TRC
Código de producto. 30180059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180059 1 g 1 g
30179789 5 g 5 g
30180039 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30180059 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2838801G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630-20-6
Fórmula molecular C2 H2 Cl4
Peso molecular (g/mol) 167.85
Sinónimo 1,1,1,2-Tetrachloroethane, (Chloromethyl)trichloromethane, F 130a, HCC 130a, TCA, Tetrachloroethane
Nombre IUPAC 1,1,1,2-tetracloroetano
SMILES ClCC(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,2-Tetrachloroethane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2Cl4/c3-1-2(4,5)6/h1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.8911