Learn More
1,1,1,2-tetracloroetano-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1,2-Tetrachloroethane-D2 |
| CAS | 117164-18-8 |
| Fórmula molecular | C2 D2 Cl4 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Ethane-1,1-d2, 1,2,2,2-tetrachloro- (ACI), 1,2,2,2-Tetrachloroethane-1,1-d2 (ACI), Ethane-1,1-d2, tetrachloro- (6 CI), 1,1,1,2-Tetrachloroethane-d2, 1,1,1,2-Tetrachloroethane-D2, 1,1,1,2-Tetrachloroethane-2,2-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H2Cl4/c3-1-2(4,5)6/h1H2/i1D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Cl)C(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2-tetracloro-2,2-dideuterioetano |
| Peso molecular (g/mol) | 169.8616 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.9036 g/mol |
| Mostrar más |