Learn More
1,1',1' '-[[(2-Bromoetil)tio]metilidino]trisbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1',1''-(((2-Bromoethyl)thio)methylidyne)trisbenzene |
| CAS | 157522-54-8 |
| Fórmula molecular | C21H19BrS |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,1′,1′′-[[(2-Bromoethyl)thio]methylidyne]tris[benzene] (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H19BrS/c22-16-17-23-21(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H,16-17H2 |
| SMILES | BrCCSC(C=1C=CC=CC1)(C=2C=CC=CC2)C=3C=CC=CC3 |
| Nombre IUPAC | (2-bromoetil)(tritil)sulfano |
| Peso molecular (g/mol) | 383.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.04 |