Learn More
1,1,1,2,2-pentafluoro-4-yodobutano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutane |
| CAS | 40723-80-6 |
| Fórmula molecular | C4H4F5I |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorobutyl iodide, 1-Iodo-3,3,4,4,4-pentafluorobutane, 2-(Perfluoroethyl)ethyl Iodide, 3,3,4,4,4-Pentafluorobutyl Iodide, 4-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane, Perfluoroethylethyl Iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4F5I/c5-3(6,1-2-10)4(7,8)9/h1-2H2 |
| SMILES | CC/C=C\C\C=C/C/C=C\C\C=C/C/C=C\CCCC(=O)OCC1OC1 |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2-pentafluoro-4-yodobutano |
| Peso molecular (g/mol) | 273.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.9278 |