Learn More
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-yodopropano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317516 5 g 5 g
11307516 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11047.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 354-69-8 | C3H2F5I | 259.945 g/mol
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane is used to produce 1,1,1,2,2-pentafluoro-propane by heating. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,1,1,2,2-pentafluoro-3-yodopropano se utiliza para producir 1,1,1,2,2-pentafluoro-propano por calentamiento. Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 354-69-8
Fórmula molecular C3H2F5I
Peso molecular (g/mol) 259.945
Número MDL MFCD00039405
Clave InChI HENALDZJQYAUBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluoropropyl iodide, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl iodide, propane, 1,1,1,2,2-pentafluoro-3-iodo, 1h,1h-pentafluoropropyl iodide, 1-iodo-2,2,3,3,3-pentafluoropropane, acmc-1cmxs, cf3cf2ch2i, 2,3,3,3-pentafluoropropyl iodide, 3-iodo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane, propane,1,1,2,2-pentafluoro-3-iodo
PubChem CID 67721
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2-pentafluoro-3-yodopropano
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane
Punto de ebullición 70°C to 71°C
Índice de refracción 1.373
Cantidad 5 g
Beilstein 1700278
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.95
Porcentaje de pureza 96%