Learn More
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-yodopropano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307516
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11307516 1 g 1 g
11317516 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11307516
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11047.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 354-69-8 | C3H2F5I | 259.945 g/mol
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane is used to produce 1,1,1,2,2-pentafluoro-propane by heating. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,1,1,2,2-pentafluoro-3-yodopropano se utiliza para producir 1,1,1,2,2-pentafluoro-propano por calentamiento. Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 354-69-8
Fórmula molecular C3H2F5I
Peso molecular (g/mol) 259.945
Número MDL MFCD00039405
Clave InChI HENALDZJQYAUBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluoropropyl iodide, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl iodide, propane, 1,1,1,2,2-pentafluoro-3-iodo, 1h,1h-pentafluoropropyl iodide, 1-iodo-2,2,3,3,3-pentafluoropropane, acmc-1cmxs, cf3cf2ch2i, 2,3,3,3-pentafluoropropyl iodide, 3-iodo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane, propane,1,1,2,2-pentafluoro-3-iodo
PubChem CID 67721
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2-pentafluoro-3-yodopropano
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane
Punto de ebullición 70°C to 71°C
Índice de refracción 1.373
Cantidad 1 g
Beilstein 1700278
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.95
Porcentaje de pureza 96%