Learn More
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-9-yodononano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-9-iodo-nonane |
| CAS | 89889-20-3 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C9H6F13I |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoro-1-iodononane, Nonane','1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-9-iodo- (9CI','ACI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-9-iodononane (ACI), 3-Perfluorohexyl-1-iodopropane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6F13I/c10-4(11,2-1-3-23)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h1-3H2 |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCI |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-9-yodononano |
| Peso molecular (g/mol) | 488.03 |
| Mostrar más |