Learn More
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10561531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10561531 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10561531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 312440050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2043-57-4
Fórmula molecular C8H4F13I
Peso molecular (g/mol) 474.004
Número MDL MFCD00039410
Clave InChI NVVZEKTVIXIUKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodo, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorooctane, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyliodide, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyl iodide, 2-perfluorohexyl ethyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-iodooctane, 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-n-octyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl iodide, acmc-1ccsn
PubChem CID 74888
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-yodooctano
SMILES C(CI)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.9340g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal ICH2CH2(CF2)5CF3
Índice de refracción 1.3590 to 1.3610 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 474
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Liquid