Learn More
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-7-metiltridecano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-7-methyltridecane |
| CAS | 2089686-13-3 |
| Fórmula molecular | C14H17F13 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17F13/c1-3-4-5-6-7-8(2)9(15,16)10(17,18)11(19,20)12(21,22)13(23,24)14(25,26)27/h8H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | FC(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(CCCCCC)C)F)F)F)F)F)F |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-7-metiltridecano |
| Peso molecular (g/mol) | 432.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432.11 |