Learn More
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluoro-10-iododecano, TRC
Código de producto. 30401134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401134 1 g
30393330 5 g
30397879 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401134 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2687031G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2043-53-0
Fórmula molecular C10 H4 F17 I
Peso molecular (g/mol) 574.016
Sinónimo 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-10-iododecane
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-10-iodo-decano
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H4F17I/c11-3(12,1-2-28)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 573.9086