Learn More
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-Pentacosafluoro-14-yodotetradecano, TRC
Código de producto. 30415458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30415458 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30415458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP411570100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-Pentacosafluoro-14-iodotetradecane
CAS 30046-31-2
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C14 H4 F25 I
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodotetradecane, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro Iodotetradecane, 13H,13H,14H,14H-Perfluoro-14-iodotetradecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-Pentacosafluoro-14-iodotetradecane (ACI), 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorotetradecyl iodide, 1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl iodide, Perfluorolaurylethyl iodide, Tetradecane','1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-pentacosafluoro-14-iodo- (8CI','9CI','ACI), 1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl Iodide, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodotetradecane, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro Iodotetradecane, 13H,13H,14H,14H-Perfluoro-14-iodotetradecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-Pentacosafluoro-14-iodotetradecane (ACI), 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorotetradecyl iodide, 1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl iodide, Perfluorolaurylethyl iodide, Tetradecane','1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-pentacosafluoro-14-iodo- (8CI','9CI','ACI), 1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl Iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H4F25I/c15-3(16,1-2-40)4(17,18)5(19,20)6(21,22)7(23,24)8(25,26)9(27,28)10(29,30)11(31,32)12(33,34)13(35,36)14(37,38)39/h1-2H2
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-pentacosafluoro-14-yodotetradecano
Peso molecular (g/mol) 774.046
Formula Weight (peso de la fórmula) 773.896
Porcentaje de pureza >95