Learn More
1,1'-[[(1,1-Dimetil-etil)imino]bis[(2-hidroxipropano-1,3-diil)oxi(3-acetil-1,4-fenileno)]]-bis(3,3-dietilurea), Mikromol™
Código de producto. 17909184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17909184 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17909184 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0128.050025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,1'-[[(1,1-Dimetil-etil)imino]bis[(2-hidroxipropano-1,3-diil)oxi(3-acetil-1,4-fenileno)]]-bis(3,3-dietilurea)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-[((1,1-Dimethyl-ethyl)imino]bis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-phenylene))]-bis(3,3-diethylurea)
CAS 2731998-00-6
Nombres de analitos o componentes 1,1'-[((1,1-Dimethyl-ethyl)imino]bis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-phenylene))]-bis(3,3-diethylurea)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C36 H55 N5 O8
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Celiprolol Hydrochloride Imp. E (EP), Celiprolol Imp. E (EP), 1,1'-[[(1,1-Dimethyl-ethyl)imino]bis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]-bis(3,3-diethylurea), Celiprolol Hydrochloride Impurity E, Celiprolol Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
SMILES CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(OCC(O)CN(CC(O)COc2ccc(NC(=O)N(CC)CC)cc2C(=O)C)C(C)(C)C)c(c1)C(=O)C
Nombre IUPAC 3-[3-acetil-4-[3-[[3-[2-acetil-4-(dietilcarbamoilamino)fenoxi]-2-hidroxipropil]-terc-butilamino]-2-hidroxipropoxi]fenil]-1,1-dietilurea
Peso molecular (g/mol) 685.85
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 685,4051 g/mol