Learn More
Thermo Scientific™ Solución salina al 0,85 %
Código de producto. 13225649
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 x 5 mL
200/paq.
24/paq.
Paquete de 24
Peso de llenado:
10,0 g + 0,3 g
3,0 g ± 0,3 g
5-5,3 g
De 3,0 g a 3,3 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Peso de llenado unitSize
13225649 24/paq. 10,0 g + 0,3 g paquete de 24
12608697 Paquete de 24 3,0 g ± 0,3 g cada uno
12977048 200/paq. De 3,0 g a 3,3 g paquete de 100
12987048 200 x 5 mL 5-5,3 g paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13225649 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor BO0334E
Realice la dilución de la muestra en procedimientos cualitativos en aplicaciones microbianas con esta solución salina isotónica.
Realice la dilución de muestras en procedimientos cualitativos en aplicaciones microbianas con la solución salina isotónica Thermo Scientific™ Oxoid™ al 0,85 %.La concentración de cloruro de sodio al 0,9 % mantiene el equilibrio osmótico del medio y, por tanto, mantiene la morfología y la integridad celular.La solución no interfiere con ninguna reacción bioquímica o prueba de susceptibilidad a los antibióticos. Está recomendado por el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLI) para la preparación de suspensiones bacterianas utilizadas para las pruebas de susceptibilidad.1,2
Utilice solución salina al 0,85 % para realizar diluciones de diferentes muestras.
  • Proporciona protección osmótica para las células microbianas durante los procedimientos cualitativos.
  • Recomendada por varios autores y fabricantes para preparar suspensiones de organismo de prueba para mantener la integridad y viabilidad de las células bacterianas.3
  • Listo para su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Descripción Solución salina al 0,85 %
Formato Frascos universales
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Solución
Peso de llenado 10,0 g + 0,3 g
Tipo de empaquetado 24 frascos universales con tapón de rosca en una caja
Cantidad 24/paq.