Learn More
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes de 0,6 l
Código de producto. 17691685
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Abertura de pétalo
Abertura transparente
Color del tapón:
Amarillo
Morado
Naranja
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Color del tapón unitSize
17691685 Abertura de pétalo Negro paquete de 100
17601695 Abertura transparente Naranja cada uno
17611695 Abertura transparente Morado paquete de 100
17621695 Abertura transparente Amarillo paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17691685 Proveedor Sharpsafe™ N.º de proveedor 51501210
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
VernaCare 5.ª generación Sharpsafe™ Los contenedores están fabricados con nuestro material reciclado de baja huella de carbono, lo que proporciona una solución segura y sostenible para sus necesidades de gestión de residuos punzantes.
  • El primer recipiente para objetos punzantes de un solo uso sostenible del mundo en el mercado.
  • El recipiente de 0,6 litros se ha diseñado específicamente para su uso en entornos comunitarios, y cabe perfectamente en una bolsa o bolsillo. El recipiente de 0,6 litros tiene una forma específica para contener la máxima cantidad de objetos punzantes en el mínimo espacio.
  • La tapa abatible combina la seguridad con la facilidad de uso, mientras que la función de bloqueo final garantiza una seguridad total durante el transporte para su eliminación final. Nuestro 0,6 litros Sharpsafe™ Los contenedores están diseñados específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
  • Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
  • Características y ventajas
  • Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
  • Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno.
  • Tapa superior abatible para función de cierre temporal y final
  • Elección de aberturas: No retorno ‘pétalo’ Apertura, Apertura para remover la hoja de bisturí, La extracción de la aguja de la pluma de insulina presenta una abertura sin obstrucciones para jeringas grandes y soportes para tubos de recolección de sangre
  • Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar.
  • Resistencia a fugas de primera clase
  • Cumple con las normas que se indican a continuación
  • ISO23907-1:2019
  • UN3291
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,6 L
Certificaciones/conformidad NX, ISO23907-1:2019, UN3291
Tipo de tapón Abertura de pétalo
Color del tapón Negro
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 450 x 530 x 455 mm
Cantidad 100/caja
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de objetos punzantes clínicos
Tipo de producto Recipiente para objetos punzantes