Learn More
Gilac™ Inhalador de 0,6 l
Código de producto. 17968571
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
No estéril
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
17968571 No estéril cada uno
1 options
Código de producto. 17968571 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G113321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.83€
    4.50€ / paquete de 1
    Ahorro 2.33€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El inhalador de 0,6 L es un inhalador muy ergonómico. Fácil de guardar gracias a la mascarilla extraíble que se coloca dentro del recipiente.
  • Diseño ergonómico.
  • Ahorra espacio: mascarilla extraíble que se puede guardar dentro del recipiente.
  • Volumen de 0,6 L para una sesión de inhalación perfecta.
  • Se adapta a todas las formas de cara.
  • La ergonomía investigada del producto garantiza una limpieza óptima.
Especificaciones
Tipo de producto Inhalador
Color Blanco
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Volumen (imperial) 20,3 onzas.
Volumen (métrico) 0.6 L