Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, 0.5 mL, flat cap, assorted colors
Código de producto. 10681894
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 tubes
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
10681894 1000 tubes paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10681894 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0533
Minimice la pérdida de muestras con las tapas de cierre a presión de estos tubos de 0,5 ml individuales para aplicaciones de PCR.
Los tubos individuales de 0,5 ml incluyen un tapón de cierre a presión, que está disponible como tapón plano o abovedado. Estos tubos son compatibles con bloques de termociclador de 0,5 ml y pueden utilizarse en aplicaciones de PCR y de almacenamiento de muestras.
Características destacadas
  • Adecuado para bloques de termociclador de 0,5 ml
  • 0,6 ml de capacidad máxima del tubo cuando está cerrado
  • Con tapón de cierre a presión integrado
  • Disponibles con tapón abovedado o plano
Aplicaciones
  • PCR
  • Almacenamiento de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Surtido
Descripción Tapones planos mate
Volumen de trabajo (métrico) 0,5 mL
Volumen (métrico) 0,6 mL
Cantidad 1000 tubes
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Material Polipropileno
Tipo de tapón Tapones planos
Formato 1.000 tubos
Tipo de producto Tubo