Learn More
0,5 mg/l C como patrón sacarosa carbono orgánico total (TOC) para analizadores Sievers 900/M9, Reagecon
Código de producto. 14812201 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
35 mL
Tamaño de la unidad:
35 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
14812201 35 mL 35 ml
1 options
Código de producto. 14812201 Proveedor Reagecon N.º de proveedor RTOCS01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Producto extremadamente puro y específico hecho de materias primas ultrapuras usando un proceso del propietario.
  • Estándar de referencia de carbono orgánico/inorgánico total (TOC/TIC), material de referencia de carbono orgánico/inorgánico total (TOC/TIC).
  • Especificación y pureza extremadamente altas.
  • Producido a partir de materias primas ultra puras, incluyendo el agua que se prepara mediante un proceso propietario especial.
  • Se presentan en viales fabricados, limpiados y lixiviados, mediante un proceso especial de propiedad específico para el producto.
  • Preparado y certificado gravimétricamente en base a peso/volumen con una especificación del ± 2 %.
  • Reagecon cuenta con la acreditación IEC/ISO 17025 para la calibración de balanzas de laboratorio y pipetas (ref. INAB: 265C).
  • Los certificados de calibración de equipos resultantes se expiden de conformidad con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025.
  • La concentración de estos estándares se verifica mediante un analizador de carbono orgánico total calibrado de alto rendimiento (instrumento TOC) utilizando el método de prueba acreditado por la ISO 17025 de Reagecon (ref. INAB: 264T).
  • La calibración del instrumento TOC se realiza utilizando un patrón TOC acreditado por la guía ISO 34 de alta pureza similar en el valor de concentración de TOC a este producto.
Especificaciones
Descripción Precisión: ±2%, Matriz: agua
Envase Vial de vidrio TOC con septos y tapón
Concentración 0.5 mg/L
Técnica Análisis del TOC
Cantidad 35 mL