Learn More
Hamilton™ 0.5 μSerie L 7000 Microliter Jeringuilla
Código de producto. 17894372
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
25 G
26s G
32 G
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
Romo
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja unitSize
17894372 25 G Romo cada uno
17874322 25 G Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
17864202 26s G Cono cada uno
17864322 32 G Romo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17894372 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL86250
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las jeringas de la serie 7000 están modificadas Microliter jeringas con diseño de émbolo en aguja.
  • La única jeringa de volumen muerto cero disponible.
  • El alambre de émbolo de tungsteno de calibre fino se extiende hasta la punta de la aguja, lo que garantiza que se expulse todo el solvente y dispense hasta 0,05 μL.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato
Calibre de aguja 25 G
Diámetro interior (métrico) 0.104 mm
Tipo de producto Jeringa Microliter
Temperatura máxima 115°C
Modelo 7000.5 KH
Cantidad 1
Volumen (métrico) 0,5 μl
Longitud de la aguja (métrico) 69.9 mm
Estilo de punta de aguja Romo
Tipo de conexión Cono estriado