Learn More
Hamilton™ 0.5 μSerie L 7000 Microliter Jeringuilla
Código de producto. 17874322
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
25 G
26s G
32 G
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
Romo
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja unitSize
17874322 25 G Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
17894372 25 G Romo cada uno
17864202 26s G Cono cada uno
17864322 32 G Romo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17874322 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL86259
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las jeringas de la serie 7000 están modificadas Microliter jeringas con diseño de émbolo en aguja.
  • La única jeringa de volumen muerto cero disponible.
  • El alambre de émbolo de tungsteno de calibre fino se extiende hasta la punta de la aguja, lo que garantiza que se expulse todo el solvente y dispense hasta 0,05 μL.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Tungsteno (cuerpo)
Calibre de aguja 25 G
Diámetro interior (imperial) 0,0041 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0041 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.104 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,020 in
Diámetro exterior (imperial) 0,308 in
Diámetro interior (métrico) 0.104 mm
Diámetro exterior (métrico) 7.82 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.515 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2,75 in
Tipo de producto Jeringa Microliter
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 7000.5 KH
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 0,5 μl
Longitud de la aguja (métrico) 69.9 mm
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Cono estriado