Learn More
0,5-2 % en peso de hollín en aceite de motor diésel, VHG™
Descripción
0,5-2 % en peso de hollín en aceite de motor diésel
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nominal Soot Content Range |
| Métodos | FTIR/IR |
| Nombres de analitos o componentes | Nominal Soot Content Range |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Nombre IUPAC | Rango de contenido nominal de hollín |
| Solvent or Matrix | Aceite de motor 15W40 |
| Cantidad | 50 mL |