Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubo de PEEKsil™ de 0,36 mm
Description
- La pared interna de sílice fundida tiene una superficie lisa libre de imperfecciones
- El PEEKsil soporta la mayoría de los disolventes orgánicos y es resistente a los ácidos fuertes
- Intervalo efectivo de pH de 0 a 10
- Su flexibilidad garantiza una conexión sencilla entre columnas, detectores e inyectores
Specifications
Specifications
| Tipo | Tubos |
| Incluye | 2/paq. |
| Diámetro interior (métrico) | 0,025 mm |
| Longitud global (métrico) | 100 m |