Learn More
Fluido de destilación H2SO4 0,2 N, 50 x 10 mL, tubo PFA de entrega inteligente, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 x 10 mL |
| Concentración | 0.2 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Disolvente o matriz | Water |