Learn More
Thermo Scientific™ Tubos y tapones planos, tiras de 12
Código de producto. 11564774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 paquetes de 8 tiras
Tamaño de la unidad:
paquete de 80
11564774 10 paquetes de 8 tiras paquete de 80
1 options
Código de producto. 11564774 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB1114
Ofertas por tiempo limitado en productos esenciales seleccionados de biología molecular
Usar código promocional 27945
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimice la PCR y qPCR con estos tubos en tiras de 0,2 ml, disponibles como ocho tubos por tira en varios colores o 12 tubos por tira.
Los tubos en tiras de 0,2 ml son compatibles con los bloques estándar de termociclador de 0,2 ml. Están diseñados para aplicaciones de PCR y qPCR.
Hay varias opciones de tapones disponibles, incluido un tapón ultra transparente ideal para su uso en ensayos de qPCR. Los tapones forman un sello seguro sin dejar de ser cómodos de aplicar y retirar. Los tapones aumentan la capacidad general de los tubos hasta 0,25 ml.
Características destacadas
  • Compatible con bloque de termociclador de 0,2 ml
  • Ocho tubos por tira
  • 0,25 ml de capacidad máxima del tubo cuando está cerrado
  • Sellable con tiras de tapones planos y abovedados. Opciones de tapón ultratransparente disponibles para su uso en ensayos de qPCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Natural
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 mL
Volumen (métrico) 0,25 mL
Cantidad 10 paquetes de 8 tiras
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Velocidad de reacción Estándar
Tipo de tapón Tapones planos
N.° de pocillos 96
Formato 80 tubos de tiras y tapones
Tipo de producto Tubo de 12 tiras