Learn More
Thermo Scientific™ 0.1% Peptone Water
Descripción
Diluent used in the preparation of food and water samples prior to further testing
- Diluent used in the preparation of food and water samples prior to further testing
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Liquid |
| Origen de fabricación | United Kingdom |
| Tipo de producto | Broth Tube |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Clase de organismo diana | Bacteria |
| Tipo de prueba | Microbial Detection |
| Cantidad | 10 × 100 mL |