Learn More
(±)-Succinato de desvenlafaxina-d6 H2O (N,N-dimetil-d6), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Desvenlafaxine-d6 Succinate Hydrate (N,N-dimethyl-d6) |
| Fórmula molecular | C16 D6 H19 N O2 . C4 H6 O4 . H2 O |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | O-Desmethylvenlafaxine-D6 (N,N-dimethyl-D6) succinate monohydrate, 4-[2-[Di(methyl-d3)amino]-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol butanedioic acid hydrate (1:1:1), D,L-O-Desmethyl venlafaxine-d6 succinate monohydrate, Desvenlafaxine-d6 succinate monohydrate, O-Desvenlafaxine-d6 succinate monohydrate, (±)-Desvenlafaxine-d6 Succinate H2O (N,N-dimethyl-d6) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H25NO2.C4H6O4.H2O/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16;5-3(6)1-2-4(7)8;/h6-9,15,18-19 H,3-5,10-12H2,1-2H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/i1D3,2D3;; |
| SMILES | O.[2 H]C([2 H])([2 H])N(CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2)C([2 H])([2 H])[2 H].OC(=O)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | 4-[2-[bis(trideuteriometil)amino]-1-(1-hidroxiciclohexil)etil]fenol;ácido butanodioico;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 405.5155 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 405.2634 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |