Trietilaluminio, solución de 1,3 M en heptano, Thermo Scientific Chemicals
Descriptivo
358.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales:
Detalles adicionales: CAS: 97-93-8 Peso: 0.58400kg Transport: UN number : 3394 Chem class : 4.2 Pack group : I
Cantidad 800 mL
Exención de responsabilidad: RUO – Research Use Only
Código de producto. 10036262
Cantidad Precio
1 363.0 / 800 ml
En stock, listo para ser enviado:
Añadir a la cesta
  • Descripción y especificación
  • Productos alternativos
  • Documentación
  • Seguridad y manipulación
Descripción y especificación
Identificadores de productos químicos
CAS 97-93-8
Fórmula molecular C6H15Al
Número MDL MFCD00009015
Clave InChI VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylalane,triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene,triethyl aluminum,triethyl-aluminum,aluminum, triethyl,triethylaluminium,triethylaluminum,triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes,triethyl-aluminum,unii-h426e9h3tt
PubChem CID 16682930
Nombre IUPAC trietilalumano
SMILES CC[Al](CC)CC
Specification
Nombre del producto químico o material Triethylaluminium
Color Incolora
Nombre de nota 1.3 M Solution in Heptane
CAS 97-93-8
CAS 142-82-5
Fórmula molecular C6H15Al
Fórmula lineal (C2H5)3Al
Número MDL MFCD00009015
Concentración 19.5 to 20.5 wt% (on Al basis)
Densidad 0.7300 g/mL
Sinónimo triethylalane,triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene,triethyl aluminum,triethyl-aluminum,aluminum, triethyl,triethylaluminium,triethylaluminum,triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes,triethyl-aluminum,unii-h426e9h3tt
Sinónimo triethylalane,triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene,triethyl aluminum,triethyl-aluminum,aluminum, triethyl,triethylaluminium,triethylaluminum,triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes,triethyl-aluminum,unii-h426e9h3tt
Sinónimo triethylalane,triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene,triethyl aluminum,triethyl-aluminum,aluminum, triethyl,triethylaluminium,triethylaluminum,triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes,triethyl-aluminum,unii-h426e9h3tt
Sinónimo triethylalane,triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene,triethyl aluminum,triethyl-aluminum,aluminum, triethyl,triethylaluminium,triethylaluminum,triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes,triethyl-aluminum,unii-h426e9h3tt
Sinónimo triethylalane,triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene,triethyl aluminum,triethyl-aluminum,aluminum, triethyl,triethylaluminium,triethylaluminum,triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes,triethyl-aluminum,unii-h426e9h3tt
Sinónimo triethylalane,triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene,triethyl aluminum,triethyl-aluminum,aluminum, triethyl,triethylaluminium,triethylaluminum,triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes,triethyl-aluminum,unii-h426e9h3tt
Sinónimo triethylalane,triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene,triethyl aluminum,triethyl-aluminum,aluminum, triethyl,triethylaluminium,triethylaluminum,triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes,triethyl-aluminum,unii-h426e9h3tt
Sinónimo triethylalane,triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene,triethyl aluminum,triethyl-aluminum,aluminum, triethyl,triethylaluminium,triethylaluminum,triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes,triethyl-aluminum,unii-h426e9h3tt
Sinónimo triethylalane,triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene,triethyl aluminum,triethyl-aluminum,aluminum, triethyl,triethylaluminium,triethylaluminum,triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes,triethyl-aluminum,unii-h426e9h3tt
Sinónimo triethylalane,triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene,triethyl aluminum,triethyl-aluminum,aluminum, triethyl,triethylaluminium,triethylaluminum,triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes,triethyl-aluminum,unii-h426e9h3tt
Clave InChI VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[Al](CC)CC
Nombre IUPAC trietilalumano
Peso molecular (g/mol) 114.17
PubChem CID 16682930
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.17
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 800 mL
Forma física Solución
Ácido de Lewis
Productos alternativos
Documentación Seguridad y manipulación
[Triethylaluminium, 1.M solution in heptane]
[Peligro]
[{code=AQUA CHRONIC 1, sequence=1, description=PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1}, {code=AQUATIC ACUTE 1, sequence=2, description=PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1}, {code=ASP. TOX. 1, sequence=3, description=Toxicidad por aspiración Categoría 1}, {code=EYE DAM. 1, sequence=4, description=Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1}, {code=FLAM. LIQ. 2, sequence=5, description=Líquido inflamable Categoría 2}, {code=PYR. LIQ. 1, sequence=6, description=Líquidos pirofóricos Categoría 1}, {code=SKIN CORR. 1B, sequence=7, description=Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B}, {code=STOT SE 3, sequence=8, description=Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3}, {code=WATER-REACT. 1, sequence=9, description=Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1}]
[{code=H304, sequence=1, description=Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.}, {code=H318, sequence=2, description=Provoca lesiones oculares graves.}, {code=H400, sequence=3, description=Muy tóxico para los organismos acuáticos.}, {code=H410, sequence=4, description=Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.}, {code=H314, sequence=5, description=Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.}, {code=H336, sequence=6, description=Puede provocar somnolencia o vértigo.}, {code=H250, sequence=7, description=Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.}, {code=H260, sequence=8, description=En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.}, {code=H225, sequence=9, description=Líquido y vapores muy inflamables.}, {code=EUH014, sequence=91, description=Reacciona violentamente con el agua.}]
[{code=P210, sequence=50, description=Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.}, {code=P231+P232, sequence=51, description=Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.}, {code=P280, sequence=52, description=Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.}, {code=P301+P330+P331, sequence=53, description=EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.}, {code=P303+P361+P353, sequence=54, description=EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.}, {code=P305+P351+P338, sequence=55, description=EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.}, {code=P310, sequence=56, description=Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.}]
[{code=GHS02, sequence=1, description=FLAME}, {code=GHS05, sequence=2, description=CORROSION}, {code=GHS07, sequence=3, description=EXCLAMATION MARK}, {code=GHS08, sequence=4, description=HEALTH HAZARD}, {code=GHS09, sequence=5, description=ENVIRONMENT}]
Identificador del producto
  • Triethylaluminium, 1.M solution in heptane
Indicación de advertencia
  • Peligro
Categoría de peligro
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquidos pirofóricos Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicación de peligro
  • H304- Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318- Provoca lesiones oculares graves.
  • H400- Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314- Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336- Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H250- Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H260- En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225- Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014- Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232- Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310- Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.