Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Fluoruro de sodio, ≥99 %, reactivo ACS, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
| Cantidad | 500 g |
|---|---|
| Envase | Frasco de plástico |
Identificadores de productos químicos
| CAS | 7681-49-4 |
|---|---|
| Fórmula molecular | FNa |
| Peso molecular (g/mol) | 41.99 |
| Número MDL | MFCD00003524 |
| Clave InChI | PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M |
| Sinónimo | sodium fluoride,florocid,fluoride, sodium,zymafluor,ossin,sodium fluoride naf,sodium fluoride,antibulit,floridine,fluonatril |
| PubChem CID | 5235 |
| ChEBI | CHEBI:28741 |
| SMILES | [F-].[Na+] |
Specification
| Punto de ebullición | 1700.0°C |
|---|---|
| Nombre del producto químico o material | Sodium fluoride |
| Punto de fusión | 993.0°C |
| CAS | 7681-49-4 |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99% |
| Fórmula molecular | FNa |
| Fórmula lineal | NaF |
| Número MDL | MFCD00003524 |
| Fieser | 01,1073; 02,382 |
| Índice Merck | 15, 8754 |
| Sinónimo | sodium fluoride,florocid,fluoride, sodium,zymafluor,ossin,sodium fluoride naf,sodium fluoride,antibulit,floridine,fluonatril |
| Sinónimo | sodium fluoride,florocid,fluoride, sodium,zymafluor,ossin,sodium fluoride naf,sodium fluoride,antibulit,floridine,fluonatril |
| Sinónimo | sodium fluoride,florocid,fluoride, sodium,zymafluor,ossin,sodium fluoride naf,sodium fluoride,antibulit,floridine,fluonatril |
| Sinónimo | sodium fluoride,florocid,fluoride, sodium,zymafluor,ossin,sodium fluoride naf,sodium fluoride,antibulit,floridine,fluonatril |
| Sinónimo | sodium fluoride,florocid,fluoride, sodium,zymafluor,ossin,sodium fluoride naf,sodium fluoride,antibulit,floridine,fluonatril |
| Sinónimo | sodium fluoride,florocid,fluoride, sodium,zymafluor,ossin,sodium fluoride naf,sodium fluoride,antibulit,floridine,fluonatril |
| Sinónimo | sodium fluoride,florocid,fluoride, sodium,zymafluor,ossin,sodium fluoride naf,sodium fluoride,antibulit,floridine,fluonatril |
| Sinónimo | sodium fluoride,florocid,fluoride, sodium,zymafluor,ossin,sodium fluoride naf,sodium fluoride,antibulit,floridine,fluonatril |
| Sinónimo | sodium fluoride,florocid,fluoride, sodium,zymafluor,ossin,sodium fluoride naf,sodium fluoride,antibulit,floridine,fluonatril |
| Sinónimo | sodium fluoride,florocid,fluoride, sodium,zymafluor,ossin,sodium fluoride naf,sodium fluoride,antibulit,floridine,fluonatril |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
| Clave InChI | PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [F-].[Na+] |
| Nombre IUPAC | fluoruro de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 41.99 |
| PubChem CID | 5235 |
| ChEBI | CHEBI:28741 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 41.98 |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |
| Grado | Reactivo ACS |
| Pérdida por secado | 0.3% max. (150°C) |
| Envase | Frasco de plástico |
[Sodium fluoride]
[Peligro]
[{code=ACUTE TOX. 3, sequence=1, description=Toxicidad aguda Categoría 3}, {code=EYE DAM. 2, sequence=2, description=Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2}, {code=SKIN IRRIT. 2, sequence=3, description=Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2}]
[{code=H315, sequence=1, description=Provoca irritación cutánea.}, {code=H319, sequence=2, description=Provoca irritación ocular grave.}, {code=H301, sequence=3, description=Tóxico en caso de ingestión.}, {code=EUH032, sequence=91, description=En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.}]
[{code=P280, sequence=50, description=Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.}, {code=P301+P310, sequence=51, description=EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.}, {code=P302+P352, sequence=52, description=EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.}, {code=P332+P313, sequence=53, description=En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.}, {code=P337+P313, sequence=54, description=Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.}]
[{code=GHS06, sequence=1, description=SKULL & CROSSBONES}]
Identificador del producto
- Sodium fluoride
Indicación de advertencia
- Peligro
Categoría de peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicación de peligro
- H315- Provoca irritación cutánea.
- H319- Provoca irritación ocular grave.
- H301- Tóxico en caso de ingestión.
- EUH032- En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
- P280- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310- EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313- En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313- Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.