UserName
Lab Furniture and Storage
Mobiliario de laboratorio y almacenamiento
Productos esenciales para su laboratorio
Desde el concepto hasta la finalización, el canal Fisher Scientific ofrece todo lo que necesita para diseñar, construir y llenar su laboratorio, incluyendo mobiliario de laboratorio, almacenamiento, bancos de trabajo, armarios y mucho más. También podemos ayudarle a diseñar, planificar e instalar su laboratorio nuevo o remodelado.
Recursos relacionados
Los productos de terapia celular y génica deben cumplir las directrices sobre GMP
Cumplir las directrices de buenas prácticas de fabricación para productos de terapia celular y génica: por qué es importante su equipo. Descubra los retos más habituales a los que se enfrenta al implantar nuevos equipos en su flujo de trabajo de fabricación y qué debe tener en cuenta a la hora de elegirlos.
Cell & Gene Therapy Products to Meet GMP Guidelines
Mantenga la integridad de los datos con su balanza
Si desea evitar costosas inspecciones fallidas, cierres o retiradas de productos que dañen su reputación, es fundamental mantener la integridad de los datos. ¿Por qué no elegir una balanza de laboratorio con los principios ALCOA incorporados?
Maintain Data Integrity with Your Balance
Seis pasos para esterilizar con seguridad en autoclave botellas de vidrio de laboratorio
Un autoclave es un equipo especializado diseñado para proporcionar un método físico de desinfección y esterilización. El proceso se logra mediante una combinación de vapor, alta presión y tiempo. El vapor es notablemente eficaz en la transferencia de energía térmica (en comparación con el aire seco) y puede esterilizar una carga a 121 °C en sólo 15 minutos.
Six Steps to Safely Autoclave Glass Laboratory Bottles