Master Mixes para PCR en tiempo real
La PCR en tiempo real, o qPCR, permite la detección y cuantificación de ácidos nucleicos diana. Las Master Mixes para qPCR pueden utilizarse para reducir el riesgo de contaminación y otros errores relacionados con la mezcla y el pipeteo.
Enlaces útiles
Ahorrar ahora - Ofertas exclusivas
Código de producto 4927003
Código de producto 4527036
Código de producto 4927004
Código de producto 7074248
Código de producto 7180628
Código de producto 4527035
Código de producto 4919407
Complete su pedido - Grandes ofertas
Código de producto 7184431
Código de producto 7184433
Imprescindible
Código de producto 6476575
Código de producto 30245081
Código de producto 7180446
Código de producto 7229283
Código de producto 4919398
Código de producto 8015682
Código de producto 4927005
Código de producto 4919408
Preguntas frecuentes
Una Master Mix para PCR en tiempo real es una solución pre-preparada que contiene la mayoría de los componentes necesarios para la reacción de PCR, como la ADN polimerasa, dNTPs, MgCl2, tampón y, a veces, colorantes fluorescentes, para garantizar la consistencia y eficiencia en el proceso de amplificación.
Los componentes de una mezcla maestra para RT-PCR incluyen:
- ADN polimerasa: Una enzima para sintetizar nuevas cadenas de ADN.
- dNTPs (desoxinucleótidos trifosfatos): Bloques de construcción para la nueva síntesis de ADN.
- MgCl2 (cloruro de magnesio): Un cofactor necesario para la actividad de la ADN polimerasa.
- Tampón: Mantiene las condiciones óptimas de pH y sal para la reacción.
- Colorante fluorescente (por ejemplo, SYBR Green o sondas TaqMan): Para la detección en tiempo real de la amplificación de ADN.
- Inhibidor de RNasa: Previene la degradación del ARN (si se incluye la transcripción inversa).
- Transcriptasa inversa: Enzima para sintetizar ADNc a partir de ARN (para RT-PCR).
- Cebadores: Secuencias cortas de ADN que inician la síntesis de ADN.
Estos componentes se combinan en proporciones específicas para asegurar una amplificación eficiente y precisa del ADN/ARN objetivo.
Al comprar mezclas maestras para RT-PCR, considere los siguientes cinco factores:
- Asegúrese de que la mezcla maestra sea compatible con su instrumento de PCR en tiempo real específico y sus aplicaciones.
- Busque mezclas que ofrezcan alta sensibilidad y especificidad para detectar objetivos de baja abundancia y distinguir entre secuencias similares.
- Verifique la estabilidad y la vida útil para asegurarse de que la mezcla permanezca efectiva con el tiempo y bajo condiciones de almacenamiento.
- Prefiera mezclas que estén listas para usar y minimicen los pasos de preparación, reduciendo la posibilidad de errores.
- Equilibre el costo con las características de rendimiento, considerando su presupuesto y la escala de sus experimentos.