UserName
General Purpose Lab Coats and Jackets
Chaquetas y batas de laboratorio para uso general
Las batas y chaquetas de laboratorio de uso general se utilizan en entornos de laboratorio, investigación o atención sanitaria para proteger al usuario de la contaminación o de posibles peligros, como derrames, salpicaduras o exposiciones menores a sustancias químicas.
Bata de laboratorio desechable blanca para visitantes 3M™, serie 4400
Ofrece una barrera contra partículas no peligrosas y salpicaduras de líquidos.
3M™ White Disposable Visitor Lab Coat, Series 4400
Batas de laboratorio para hombre Uvex™, 7464
Funcionalidad bien pensada.
Ofrece propiedades antiestáticas, con un bolsillo en el pecho a la izquierda y dos bolsillos laterales. Disponible en tallas XS-6XL.
Uvex™ 7464 Men's Lab Coats
Batas de laboratorio Fisherbrand™ para mujer de poliéster/algodón
Talla amplia para mayor comodidad.
Fabricada en polialgodón 65/35, con un bolsillo exterior en el pecho a la izquierda, dos bolsillos exteriores inferiores, puños rectos y espalda con cinturón.
Fisherbrand™ Women's Poly/Cotton Lab Coats
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas
Complete su pedido - Grandes ofertas
Preguntas frecuentes
La bata de laboratorio suele ser más larga, llega hasta las rodillas y ofrece más cobertura y protección. Se utiliza en entornos que requieren una protección total del cuerpo. La chaqueta de laboratorio es más corta, termina en la cintura o las caderas y ofrece más movilidad. Es adecuada para tareas menos peligrosas o entornos en los que la cobertura total no es tan crítica.
Al seleccionar batas y chaquetas de laboratorio de uso general considere:
  • Material: elija materiales protectores como mezclas de algodón o poliéster.
  • Ajuste y comodidad: asegúrese de que tengan un buen ajuste con cobertura completa y movilidad.
  • Durabilidad: busque telas duraderas y costuras reforzadas.
  • Características de seguridad: considere la resistencia a las llamas, propiedades antiestáticas y protección contra salpicaduras.
  • Conformidad: asegúrese de que cumplan con las normas y reglamentos de seguridad relevantes.
Las batas de laboratorio se deben utilizar en todo momento cuando se esté en el laboratorio para garantizar la protección contra derrames, salpicaduras y contaminantes. Retire las batas de laboratorio al salir del laboratorio para evitar la propagación de la contaminación a otras áreas. No use batas de laboratorio fuera de las áreas designadas del laboratorio.
Aunque las batas de laboratorio 100% de algodón son transpirables y cómodas, pueden no ofrecer la mejor protección contra los productos químicos y ser inflamables. Por ello, las batas de laboratorio suelen fabricarse con mezclas de algodón y fibras sintéticas (como el poliéster) para mejorar sus cualidades protectoras, su durabilidad y su resistencia a los productos químicos y las llamas. Las batas de laboratorio se deben lavar con regularidad para mantener la higiene y la seguridad. La frecuencia depende del uso y de la exposición a contaminantes. Lávelas a diario o después de cada uso si están expuestas a productos químicos peligrosos, agentes biológicos o contaminación importante. Lávelas semanalmente si están sometidas a un uso general con una exposición mínima a materiales peligrosos. Lávelas cuando sea necesario si están visiblemente sucias o después de cualquier incidente de contaminación.
Recursos e información relacionada
Herramientas de selección, ajuste y mantenimiento de EPI
Encuentre información sobre selección de productos, ajuste, uso y mantenimiento de equipos de protección individual (EPI).
PPE Selection, Fit & Maintenance Tools
Ropa de protección 3M™
La armadura que le permite centrarse en su trabajo. Consulte una guía completa de los monos de protección 3M™.
3M™ Protective Apparel
Comprar por marca