UserName
Life Sciences Sostenibilidad
La importancia del cambio climático y la microbiología
Junio 2023 | 3 min de lectura
La importancia del cambio climático y la microbiología
No se puede pasar por alto la importancia del cambio climático para los microbios ya que puede tener impactos significativos en las comunidades microbianas y sus interacciones con el medio ambiente. Los microbios desempeñan funciones cruciales en diversos procesos ecológicos, incluido el ciclo de nutrientes, la descomposición y las relaciones simbióticas. Los cambios en las condiciones ambientales provocados por el cambio climático pueden afectar directa e indirectamente a las poblaciones, la diversidad y la actividad microbiana con posibles consecuencias para el funcionamiento del ecosistema y la salud humana.
"Los microbios participan en muchos procesos, incluidos los ciclos del carbono y el nitrógeno, y son responsables tanto del uso como de la producción de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano."
¿Cómo afectan los patrones de precipitación y los cambios de temperatura a la microbiología?
Los patrones de precipitación pueden afectar los hábitats microbianos, como los niveles de humedad del suelo, las masas de agua dulce y los ambientes marinos. Los microorganismos que se han adaptado a condiciones de humedad específicas pueden enfrentar desafíos para adaptarse a nuevos regímenes, lo que puede alterar su dinámica poblacional. Se prevé que un calentamiento climático de 1,5 a 2 °C (en relación con la temperatura media global de la superficie en 1850-1900) reducirá el permafrost entre un 28 y un 53% (en comparación con los niveles de 1960-1990), lo que pondrá a disposición grandes reservas de carbono para la respiración microbiana y emisiones de gases de efecto invernadero. El efecto de la temperatura no es solo un efecto cinético sobre las velocidades de reacción microbiana, sino que también resulta de los insumos de las plantas que estimulan el crecimiento microbiano.
¿Cómo afecta el cambio climático a las enfermedades?
Los cambios en la dinámica de las enfermedades, como la alteración de los patrones de temperatura y precipitación, pueden afectar las tasas de supervivencia y transmisión de los microorganismos que causan enfermedades como por ejemplo, a medida que el planeta se calienta, los mosquitos deambularán más allá de sus hábitats actuales desplazando la carga de enfermedades como la malaria y el dengue, fiebre, chikungunya y virus del Nilo Occidental. Estos cambios pueden tener implicaciones importantes para la salud humana.
¿Cómo controlar y medir los riesgos microbiológicos?
Las pruebas de laboratorio ayudan a identificar los riesgos de microorganismos y a probar y examinar los patógenos deteriorados. El canal Fisher Scientific puede proporcionarle los productos que necesita para el análisis de muestras, desde la recolección de muestras hasta el análisis en el laboratorio, incluidos equipos e instrumentación, elementos esenciales de laboratorio, cromatografía como columnas, disolventes, estándares y filtración:
    Referencias
    1. El papel de los microbios en el cambio climático | 75.º aniversario: mostrando por qué es importante la microbiología | Sociedad de Microbiología
    2. Advertencia de los científicos a la humanidad: microorganismos y cambio climático | Naturaleza Reseñas Microbiología
    3. ¿Cómo afecta el cambio climático a las enfermedades?
    Descubra el futuro de las pruebas de alimentos
    Explore el impacto de las normas ISO 16140-2 y DIN 38407-42 en las innovaciones en alimentos y bebidas.
    La última tecnología en análisis de agua
    Descubre las mejores ofertas en productos de análisis de agua, seleccionados por científicos para ti.