accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCH3

CAS RN 504-57-4

IUPAC Nombre: nonadecan-10-one
Sinónimos: 10-nonadecanone
Peso molecular (g/mol): 282.51
Fórmula molecular: C19H38O
InChi Key: YUPOCHDBBHTUBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados