accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 27214-00-2

IUPAC Nombre: calcium 2-(phosphonatooxy)propane-1,3-diol
Sinónimos: calcium glycerophosphate calcium β-glycerophosphate calcium glycerylphosphate
Peso molecular (g/mol): 210.14
Fórmula molecular: C3H7CaO6P
InChi Key: UHHRFSOMMCWGSO-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Ca++].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados